Dibutyltindichlorid til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04184.0250 8.04184.1000 8.04184.9030
8.04184.0250EA 712 DKK
8.04184.0250 8.04184.1000 8.04184.9030
Dibutyltindichlorid til syntese, Sigma-Aldrich®
Formel: C₈H₁₈Cl₂Sn
Kogepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 37…39 °C
Massefylde: 1,37…1.4 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000518
CAS-nummer: 683-18-1
EINECS: 211-670-0
UN nummer: 3146
ADR: 6.1,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.32 g/l (20 °C)
Melting Point 37 - 41 °C
Molar Mass 303.85 g/mol
Boiling Point 148 °C (16 hPa)
Vapor Pressure 0.0016 hPa (25 °C)
Flash Point 100 °C
Density 1.37 - 1.40 g/cm3 (20 °C)