(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan 85% tech.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Trimethoxy(3-mercaptopropyl)silane, 3-(Trimethoxysilyl)propane-1-thiol, 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol
174650500 174652500
ACRO174650500EA 461 DKK
ACRO174650500 ACRO174652500
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilan 85% tech.
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Formel: HSH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Kogepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 1,05 g/cm³
Flammepunkt: 88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004901
CAS-nummer: 4420-74-0
EINECS: 224-588-5
UN nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4410 to 1.4450 (20°C, 589 nm)
GC ≥80 %