N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamin 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane, N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine
216531000 216535000
ACRO216531000EA 441 DKK
ACRO216531000 ACRO216535000
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamin 97%
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamin
Formel: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Molekylvægt: 222.36 g/mol
Kogepunkt: 261…263 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: ∼ 0 °C
Massefylde: 1.03 g/cm³
Flammepunkt: 136
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008173
CAS-nummer: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4425 to 1.4445 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %