(3-Aminopropyl)trimethoxysilan 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-(Trimethoxysilyl)propylamine, 3-(Trimethoxysilyl)propan-1-amine, Trimethoxy(3-aminopropyl)silane, 3-Aminopropyltrimethoxysilane
313251000 313250025 313255000
ACRO313251000EA 505 DKK
ACRO313251000 ACRO313250025 ACRO313255000
(3-Aminopropyl)trimethoxysilan 95%
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Kogepunkt: 194 °C (760 mmHg)
Massefylde: 1,01 g/cm³
Flammepunkt: 92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008206
CAS-nummer: 13822-56-5
EINECS: 237-511-5
UN nummer: 3267
ADR: 8,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %