3-Aminopropyltriethoxysilan
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Aminopropyltriethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, Geniosil GF 93, Triethoxy(3-aminopropyl)silane
2328.1 2328.2
ROTH2328.1EA 190.34 DKK
ROTH2328.1 ROTH2328.2
3-Aminopropyltriethoxysilan
3-Aminopropyltriethoxysilan
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Kogepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: < –70 °C
Massefylde: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008207
CAS-nummer: 919-30-2
EINECS: 213-048-4