3-Aminopropyltriethoxysilan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Aminopropyltriethoxysilane, 3-(Triethoxysilyl)propylamine, Geniosil GF 93, Triethoxy(3-aminopropyl)silane
151080050 151081000 151085000 151080025
ACRO151080050EA 286 DKK
ACRO151080050 ACRO151081000 ACRO151085000 ACRO151080025
3-Aminopropyltriethoxysilan 99%
3-Aminopropyltriethoxysilan
Formel: H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Kogepunkt: 217 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0,942 g/cm³
Flammepunkt: 96 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008207
CAS-nummer: 919-30-2
EINECS: 213-048-4
UN nummer: 2735
ADR: 8,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤25 APHA