(2-Cyanoethyl)triethoxysilan ≥97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Triethoxy(2-cyanoethyl)silane, 3-(Triethoxysilyl)propiononitrile, 3-(Triethoxysilyl)propionitrile
L03543.14
L03543.22
L03543.14EA
609
DKK
L03543.14
L03543.22
(2-Cyanoethyl)triethoxysilan ≥97%
(2-Cyanoethyl)triethoxysilan
Purity: 97%
CAS No.: 919-31-3
Molecular Formula: NCCH2CH2Si(OCH2CH3)3
Formula Weight: 217.34
Flash Point: 100°(212°F)
Refractive Index: 1.4130
Boiling Point: 224-225°
Beilstein Reference: 1776392
MDL No.: MFCD00019851
Formel:
NCCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ Molekylvægt: 217.34 g/mol Kogepunkt: 224…225 °C Massefylde: 0.980 Flammepunkt: 100 °C (212 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00019851 CAS-nummer: 919-31-3 EINECS: 213-050-5 |