(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-Chloropropyltrimethoxysilane, 3-(Trimethoxysilyl)propylchloride, Trimethoxy(3-chloropropyl)silane
137280250 137281000 137285000
ACRO137280250EA 232 DKK
ACRO137280250 ACRO137281000 ACRO137285000
(3-Chlorpropyl)trimethoxysilan 98+%
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Formel: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Kogepunkt: 195…196 °C (750 mmHg)
Smeltepunkt: -50 °C
Massefylde: 1,07 g/cm³
Flammepunkt: 78 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000997
CAS-nummer: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation +16° to +20° (20°C, 589 nm) (c=5% in Methanol)