(3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilan 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (3-Glycidyloxypropyl)trimethoxysilane, 3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane, (3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilane
216540050 216541000 216545000 216540025
ACRO216540050EA 254 DKK
ACRO216540050 ACRO216541000 ACRO216545000 ACRO216540025
(3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl)trimethoxysilan 97%
(3-Glycidoxypropyl)trimethoxysilane
Formel: C₉H₂₀O₅Si
Kogepunkt: 120 °C (2 mmHg)
Smeltepunkt: 0 °C
Massefylde: 1,07 g/cm³
Flammepunkt: 122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005144
CAS-nummer: 2530-83-8
EINECS: 219-784-2
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Color scale ≤50 APHA