Tin(II)sulfat, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Tin(II) sulphate, Tin sulphate, Stannous sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12416.0250 1.12416.1000
1.12416.0250EA 617 DKK
1.12416.0250 1.12416.1000
Tin(II)sulfat, Sigma-Aldrich®
Tin(II)sulfat
Formel: O₄SSn
Molekylvægt: 214.77 g/mol
Massefylde: 4.15 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011246
CAS-nummer: 7488-55-3
EINECS: 231-302-2
Merck Index: 12,08947
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 214.77 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
pH 1.6 (50 g/l, H2O, 20 °C)