Bly (II) sulfat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Lead sulphate
387271000 387275000
ACRO387271000EA 299 DKK
ACRO387271000 ACRO387275000
Bly (II) sulfat 99%
Bly (II) sulfat
Formel: O₄PbS
Molekylvægt: 303.26 g/mol
Smeltepunkt: 1170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011166
CAS-nummer: 7446-14-2
EINECS: 231-198-9
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,05444
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Identification Confirmed
Elemental Analysis ≥98.5 % (AES)