Bly (II) sulfid (≥82% Pb)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Lead sulphide
A10268.36 A10268.0E
A10268.36EA 606 DKK
A10268.36 A10268.0E
Bly (II) sulfid (≥82% Pb)
Bly (II) sulfid
CAS No.: 1314-87-0 Molecular Formula: PbS Formula Weight: 239.25 Refractive Index: 3.921 Odour: Odourless Melting Point: 1114° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016280
Formel: PbS
Molekylvægt: 239.27 g/mol
Kogepunkt: 1344
Smeltepunkt: 1114
Massefylde: 7.5
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016280
CAS-nummer: 1314-87-0
EINECS: 215-246-6
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,5421