Tetramethoxysilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methylsilikat
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14651.9025 8.14651.9200
8.14651.9025EA 0 DKK
8.14651.9025 8.14651.9200
Tetramethoxysilan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tetramethoxysilane
Formel: C₄H₁₂O₄Si
Molekylvægt: 152.22 g/mol
Kogepunkt: 121
Smeltepunkt: –2 °C
Massefylde: 1.02 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 26
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008341
CAS-nummer: 681-84-5
EINECS: 211-656-4
UN nummer: 2606
ADR: 6.1 (3) I
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Melting Point -2 °C
Molar Mass 152.22 g/mol
Boiling Point 122 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Flash Point 26 °C
Explosion Limit 0.88 - 23.8 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 245 °C