Tetramethoxysilan 98
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methylsilikat
L09716.14 L09716.22 L09716.36 L09716.C4
L09716.14EA 336 DKK
L09716.14 L09716.22 L09716.36 L09716.C4
Tetramethoxysilan 98
Tetramethoxysilane
Purity: 98% CAS No.: 681-84-5 Molecular Formula: C4H12O4Si Formula Weight: 152.22 Flash Point: 26°(78°F) Refractive Index: 1.3680 Odour: Ether-like Melting Point: 4-5° Boiling Point: 121-122° Beilstein Reference: 1699658 UN No.: 2606 MDL No.: MFCD00008341
Formel: C₄H₁₂O₄Si
Molekylvægt: 152.22 g/mol
Kogepunkt: 121…122 °C
Smeltepunkt: 4…5 °C
Massefylde: 1.032
Flammepunkt: 26 °C (78 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008341
CAS-nummer: 681-84-5
EINECS: 211-656-4
UN nummer: 2606
ADR: 6.1 I