Tetramethoxysilan 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Methylsilikat
203820250
203821000
203825000
203820025
ACRO203820250EA
253
DKK
ACRO203820250
ACRO203821000
ACRO203825000
ACRO203820025
Tetramethoxysilan 99%
Tetramethoxysilane
Formel:
C₄H₁₂O₄Si Molekylvægt: 152.22 g/mol Kogepunkt: 121 Smeltepunkt: –2 °C Massefylde: 1.03 g/cm³ Flammepunkt: 26 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008341 CAS-nummer: 681-84-5 EINECS: 211-656-4 UN nummer: 2606 ADR: 6.1 I |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3670 to 1.3700 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤20 APHA |