Tetraethoxysilan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethylsilikat, TEOS
24004.290EA 709 DKK
24004.290 24004.360
Tetraethoxysilan ≥99%, GPR RECTAPUR®
Tetraethyl orthosilicate (TEOS)
Formel: Si(OC₂H₅)₄
Molekylvægt: 208.33 g/mol
Kogepunkt: 168
Smeltepunkt: –85,5 °C
Massefylde: 0.933 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 38
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009062
CAS-nummer: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN nummer: 1292
ADR: 3 III
Merck Index: 13,03882
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Acidity Max. 0.002 meq/g
Density (20/4) 0.930 - 0.940
Cl (Chloride) Max. 0.02 %