Tetraethoxysilan 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
157810010 157811000 157812500 157810025 157810100
ACRO157810010EA 736 DKK
ACRO157810010 ACRO157811000 ACRO157812500 ACRO157810025 ACRO157810100
Tetraethoxysilan 98%
Tetraethyl orthosilicate (TEOS)
Formel: Si(OC₂H₅)₄
Kogepunkt: 166…169 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –77 °C
Massefylde: 0,94 g/cm³
Flammepunkt: 45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009062
CAS-nummer: 78-10-4
EINECS: 201-083-8
UN nummer: 1292
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03882
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % Ethanol
Color scale ≤20 APHA