Triethoxysilan 96%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B22063.09 B22063.18 B22063.30
B22063.09EA 765 DKK
B22063.09 B22063.18 B22063.30
Triethoxysilan 96%
Triethoxysilane
Purity: 96% CAS No.: 998-30-1 Molecular Formula: C6H16O3Si Formula Weight: 164.28 Flash Point: 26°(78°F) Refractive Index: 1.3770 Melting Point: -170° Boiling Point: 134-135° Beilstein Reference: 1738989 UN No.: 3384 MDL No.: MFCD00009061
Formel: C₆H₁₆O₃Si
Kogepunkt: 134…135 °C
Smeltepunkt: –170 °C
Massefylde: 0,885
Flammepunkt: 26 °C (78 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009061
CAS-nummer: 998-30-1
EINECS: 213-650-7
UN nummer: 3489
ADR: 6.1,I