Tin(IV)oxid, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.07818.0250 1.07818.9025
1.07818.0250EA 1210 DKK
1.07818.0250 1.07818.9025
Tin(IV)oxid, Supelco®
Tin(IV)oxid
Formel: O₂Sn
Molekylvægt: 150.71 g/mol
Kogepunkt: ∼2500 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1624.85
Massefylde: 6.95 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011244
CAS-nummer: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,08778
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 1630 °C
Molar Mass 150.69 g/mol
Bulk Density 500 - 600 kg/m3
Boiling Point 1800 - 1900 °C (sublimed)
Density 6.95 g/cm3 (20 °C)
pH 4 - 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)