Tin(IV)oxid ≥99.9% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher ScientificSamlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Purity: 99.9%
CAS No.: 18282-10-5
Molecular Formula: O2Sn
Formula Weight: 150.69
Physical Form:
Formel:
O₂Sn Kogepunkt: 1800…1900 °C (subl.) Smeltepunkt: 1630 °C Massefylde: 6,95 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011244 CAS-nummer: 18282-10-5 EINECS: 242-159-0 Merck Index: 14,8778 |