Tin(IV)oxid 99.9% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Tin(iv)oxide, Stannic Oxide, Tin dioxide
223681000 223685000
ACRO223681000EA 563 DKK
ACRO223681000 ACRO223685000
Tin(IV)oxid 99.9% (trace metals basis)
Tin(IV)oxid
Formel: O₂Sn
Molekylvægt: 150.71 g/mol
Kogepunkt: ∼2500 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1624.85
Massefylde: 6.95 g/cm³
MDL Number: MFCD00011244
CAS-nummer: 18282-10-5
EINECS: 242-159-0
Merck Index: 14,08778
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to light grey Powder
Total trace metal impurities ≤0.1 %