Silicium(IV)oxid, glasagtig, granulat, Patinal® 1-4 mm
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.07537.0100
1.07537.0100EA 650 DKK
1.07537.0100
Silicium(IV)oxid, glasagtig, granulat, Patinal® 1-4 mm
Silicium(IV)oxid, glasagtig
Formel: SiO₂
Kogepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1710 °C
Massefylde: 2,196 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011232
CAS-nummer: 60676-86-0
EINECS: 262-373-8