Germanium (IV) oxid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12177.0005 1.12177.0025 1.12177.0002
1.12177.0005EA 682 DKK
1.12177.0005 1.12177.0025 1.12177.0002
Germanium (IV) oxid, Sigma-Aldrich®
Germanium (IV) oxid
Formel: GeO₂
Smeltepunkt: 1110 °C
Massefylde: 3,64 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011030
CAS-nummer: 1310-53-8
EINECS: 215-180-8
Merck Index: 12,04417
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 4.5 g/l (25 °C)
Melting Point 1115 °C
Molar Mass 104.61 g/mol
Bulk Density 1430 kg/m3
Density 4.23 g/cm3 (25 °C)