Bly(II)oxid analytical reagent, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Lead monoxide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07401.0250 1.07401.1000
1.07401.0250EA 1770 DKK
1.07401.0250 1.07401.1000
Bly(II)oxid analytical reagent, Supelco®
Bly(II)oxid
Formel: PbO
Molekylvægt: 223.2 g/mol
Kogepunkt: 1470
Smeltepunkt: 888
Massefylde: 9.5 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011164
CAS-nummer: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05431
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 0.017 g/l (20 °C)
Melting Point 888 °C
Molar Mass 223.19 g/mol
Bulk Density 3500 - 3700 kg/m3
Boiling Point 1470 °C
Density 9.53 g/cm3 (20 °C)
pH 8 - 9 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)