Bly (II) iodid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
198860500 198862500
ACRO198860500EA 708 DKK
ACRO198860500 ACRO198862500
Bly (II) iodid 99%
Bly (II) iodid
Formel: I₂Pb
Kogepunkt: 954 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 402 °C
Massefylde: 6,16 g/cm³
MDL Number: MFCD00011163
CAS-nummer: 10101-63-0
EINECS: 233-256-9
UN nummer: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05430
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow to orange Powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.1 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm