Tin(II)fluorid 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Tin difluoride
308501000
308500050
308505000
ACRO308501000EA
682
DKK
ACRO308501000
ACRO308500050
ACRO308505000
Tin(II)fluorid 99%
Tin(II)fluorid
Formel:
SnF₂ Molekylvægt: 156.71 g/mol Kogepunkt: 850 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 215 °C Massefylde: 4.57 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042540 CAS-nummer: 7783-47-3 EINECS: 231-999-3 UN nummer: 2923 ADR: 8 III Merck Index: 12,08940 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to off-white Powder or crystals |
Gravimetry | ≥98.5 % (ex Sn) |