Bly (II) carbonat ACS
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
40119.22 40119.36 40119.57
40119.22EA 916 DKK
40119.22 40119.36 40119.57
Bly (II) carbonat ACS
Bly (II) carbonat
CAS No.: 598-63-0 Molecular Formula: PbCO3 Formula Weight: 267.20 Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00064631
Formel: PbCO₃
Smeltepunkt: 315 °C
Massefylde: 6,43 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064631
CAS-nummer: 598-63-0
EINECS: 209-943-4
UN nummer: 2291
ADR: 6.1,III