Bly (II) nitrat 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Lead dinitrate
211560010 211565000 211560051
ACRO211560010EA 854 DKK
ACRO211560010 ACRO211565000 ACRO211560051
Bly (II) nitrat 99+%
Bly (II) nitrat
Formel: Pb(NO₃)₂
Molekylvægt: 331.21 g/mol
Smeltepunkt: 470 °C (dec.)
Massefylde: 4.53 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011153
CAS-nummer: 10099-74-8
EINECS: 233-245-9
UN nummer: 1469
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,05432
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm