Bly(II)oxid 99.7%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Lead monoxide
199340010 199340025
ACRO199340010EA 601 DKK
ACRO199340010 ACRO199340025
Bly(II)oxid 99.7%
Bly(II)oxid
Formel: PbO
Molekylvægt: 223.2 g/mol
Kogepunkt: 1470 °C
Smeltepunkt: 886 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011164
CAS-nummer: 1317-36-8
EINECS: 215-267-0
UN nummer: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,05431
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Yellow Powder
Titration Complexometric ≥99.6 %
Loss on drying ≤0.1 % (105°C)
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Lead (Pb) ≤0.01 %
Silicon (Si) ≤20 ppm
Lead oxide (Pb3O4) ≤0.02 %