Siliconcarbid, powder_medium 120 grit
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A11337.36 A11337.0C A11337.0E
A11337.36EA 673 DKK
A11337.36 A11337.0C A11337.0E
Siliconcarbid, powder_medium 120 grit
Siliconcarbid
CAS No.: 409-21-2 Molecular Formula: CSi Formula Weight: 40.10 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00049531
Formel: SiC
Molekylvægt: 40.1 g/mol
Smeltepunkt: 2700
Massefylde: 3.16
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00049531
CAS-nummer: 409-21-2
EINECS: 206-991-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bd532b391b9c28edcb8adac5fe5ed958ccaa487&vid=d39ce1cfd6c1a5ca44c7d11b656758cbfaed190d&prid=web&clid=SAPDAM