Aluminiumhydroxid, fine powder
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Hydrargillite, Aluminum hydroxide
1.01093.1000 1.01093.9025
1.01093.1000EA 340 DKK
1.01093.1000 1.01093.9025
Aluminiumhydroxid, fine powder
Aluminium hydroxide
Formel: Al(OH)₃
Molekylvægt: 78 g/mol
Smeltepunkt: 300
Massefylde: 2.42 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003420
CAS-nummer: 21645-51-2
EINECS: 244-492-7
Merck Index: 12,00355