Trimethylborat 99%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
140121000 140125000 140120025
ACRO140121000EA 351 DKK
ACRO140121000 ACRO140125000 ACRO140120025
Trimethylborat 99%
Trimethylborat
Formel: C₃H₉BO₃
Kogepunkt: 68…69 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –34 °C
Massefylde: 0,915 g/cm³
Flammepunkt: –8 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008346
CAS-nummer: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
UN nummer: 2416
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09842
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3562 to 1.3582 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥98.5 %