Triethylborat 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
139582500 139580010
ACRO139582500EA 764 DKK
ACRO139582500 ACRO139580010
Triethylborat 97%
Triethylborat
Formel: C₆H₁₅BO₃
Molekylvægt: 145.99 g/mol
Kogepunkt: 117…118 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –84.5 °C
Massefylde: 0.858 g/cm³
Flammepunkt: 11 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012846
CAS-nummer: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
UN nummer: 1176
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %