Tributyl borat 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tri-n-butylborate
177191000 177195000
ACRO177191000EA 246 DKK
ACRO177191000 ACRO177195000
Tributyl borat 98%
Tributyl borat
Formel: C₁₂H₂₇BO₃
Kogepunkt: 230…235 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –70 °C
Massefylde: 0,853 g/cm³
Flammepunkt: 93 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009434
CAS-nummer: 688-74-4
EINECS: 211-706-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %