Triisopropylborat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Tri-i-propylborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41264.0100 8.41264.0500 8.41264.0050 8.41264.9047
8.41264.0100EA 393 DKK
8.41264.0100 8.41264.0500 8.41264.0050 8.41264.9047
Triisopropylborat for synthesis, Sigma-Aldrich®
Triisopropylborat
Formel: C₉H₂₁BO₃
Kogepunkt: 139 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –59 °C
Massefylde: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008872
CAS-nummer: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN nummer: 2616
ADR: 3,II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Melting Point -59 °C
Molar Mass 188.07 g/mol
Boiling Point 139 - 141 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 75 hPa (100 °C)
Flash Point 25.5 °C
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid