Triisopropylborat ≥98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
A17592.0F A17592.AE A17592.AP
A17592.0FEA 9480 DKK
A17592.0F A17592.AE A17592.AP
Triisopropylborat ≥98%
Triisopropylborat
Purity: 98+% CAS No.: 5419-55-6 Molecular Formula: C9H21BO3 Formula Weight: 188.08 Flash Point: 17°(62°F) Refractive Index: 1.3760 Odour: Alcohol-like Melting Point: -59° Boiling Point: 139-141° Beilstein Reference: 1701469 UN No.: 2616 MDL No.: MFCD00008872
Formel: C₉H₂₁BO₃
Kogepunkt: 139…141 °C
Smeltepunkt: –59 °C
Massefylde: 0,815
Flammepunkt: 17 °C (62 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008872
CAS-nummer: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN nummer: 2616
ADR: 3,II