Triisopropylborat 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Tri-i-propylborate
188740800 188747500
ACRO188740800EA 502 DKK
ACRO188740800 ACRO188747500
Triisopropylborat 98+%
Triisopropylborat
Formel: C₉H₂₁BO₃
Molekylvægt: 188.07 g/mol
Kogepunkt: 139
Smeltepunkt: –59 °C
Massefylde: 0.814 g/cm³
Flammepunkt: 17 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008872
CAS-nummer: 5419-55-6
EINECS: 226-529-9
UN nummer: 2616
ADR: 3 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3755 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %