Indium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Indium trioxide, Diindium trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12201.0010 1.12201.0005
1.12201.0010EA 751 DKK
1.12201.0010 1.12201.0005
Indium(III)oxid, Sigma-Aldrich®
Indium (III) oxide
Formel: In₂O₃
Molekylvægt: 277.64 g/mol
Smeltepunkt: 715.05
Massefylde: 7.18 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00011060
CAS-nummer: 1312-43-2
EINECS: 215-193-9
Merck Index: 12,04984
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 2000 °C
Molar Mass 277.64 g/mol
Density 7.18 g/cm3 (20 °C)