di-Bortrioxid, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
339075-100G 339075-500G
339075-100GEA 895 DKK
339075-100G 339075-500G
di-Bortrioxid, Supelco®
di-Bortrioxid
Formel: B₂O₃
Kogepunkt: 1860 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 450 °C
Massefylde: 1,81…1.86 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011315
CAS-nummer: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52d3b9c48cafcf926185d4b331850a9d90d6e6b2&vid=52d3b9c48cafcf926185d4b331850a9d90d6e6b2&prid=web&clid=SAPDAM