Aluminumoxid, γ-α-fase ≥99.99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
14558.14
14558.22
14558.36
14558.14EA
545
DKK
14558.14
14558.22
14558.36
Aluminumoxid, γ-α-fase ≥99.99% (metals basis)
Aluminumoxid, γ-α-fase
Purity: 99.99%
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: 0.3 Micron Powder, S.A. 15m2/g
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,356
MDL No.: MFCD00003424
Formel:
Al₂O₃ Molekylvægt: 101.96 g/mol Kogepunkt: 2980 Smeltepunkt: 2045 °C Massefylde: 3.97 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00003424 CAS-nummer: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 Merck Index: 14,356 |