Aluminiumoxid, γ-phase
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.01095.1000 1.01095.9050
1.01095.1000EA 427 DKK
1.01095.1000 1.01095.9050
Aluminiumoxid, γ-phase
Aluminiumoxid, γ-phase
Formel: Al₂O₃
Molekylvægt: 101.96 g/mol
Kogepunkt: 2980
Smeltepunkt: 2045
Massefylde: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003424
CAS-nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6