Aluminiumoxid, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.15754.0100 1.15754.1000
1.15754.0100EA 615 DKK
1.15754.0100 1.15754.1000
Aluminiumoxid, Supelco®
Aluminium oxide
Formel: Al₂O₃
Molekylvægt: 101.96 g/mol
Kogepunkt: 2980
Smeltepunkt: 2045
Massefylde: 3.94 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003424
CAS-nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355