Aluminiumoxid 99.99% (trace metals basis), ekstra ren
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
212250250 212251000
ACRO212250250EA 852 DKK
ACRO212250250 ACRO212251000
Aluminiumoxid 99.99% (trace metals basis), ekstra ren
Aluminium oxide
Formel: Al₂O₃
Kogepunkt: 2977 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 2030 °C
Massefylde: 3,97 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003424
CAS-nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %