Bortribromid 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
365210250 365211000 365215000
ACRO365210250EA 482 DKK
ACRO365210250 ACRO365211000 ACRO365215000
Bortribromid 99+%
Bortribromid
Formel: BBr₃
Molekylvægt: 250.52 g/mol
Kogepunkt: 91.2 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –46 °C
Massefylde: 2.65 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011312
CAS-nummer: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN nummer: 2692
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01337
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear amber Liquid
Titration ≥99.0 %
Sulfur (S) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Impurity ≤0.2 % Free bromine (Br2)