Bortribromid 99.9%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
295200250 295201000 295205000
ACRO295200250EA 714 DKK
ACRO295200250 ACRO295201000 ACRO295205000
Bortribromid 99.9%
Bortribromid
Formel: BBr₃
Molekylvægt: 250.52 g/mol
Kogepunkt: 91.2 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –46 °C
Massefylde: 2.65 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011312
CAS-nummer: 10294-33-4
EINECS: 233-657-9
UN nummer: 2692
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01337
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear amber Liquid
Assay ≥99.85 % (By difference)
Titration ≥99.2 %
Sulfur (S) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Impurity ≤0.13 % Free bromine (Br2)