Aluminiumbromid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Aluminum bromide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01068.0100 8.01068.0025 8.01068.2500
8.01068.0100EA 1580 DKK
8.01068.0100 8.01068.0025 8.01068.2500
Aluminiumbromid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Aluminium bromide
Formel: AlBr₃
Kogepunkt: 265 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 97 °C
Massefylde: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003421
CAS-nummer: 7727-15-3
EINECS: 231-779-7
UN nummer: 1725
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00330
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 97 °C
Molar Mass 266.69 g/mol
Boiling Point 250 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (81 °C)
Density 3.2 g/cm3 (20 °C)