Magnesiumsulfat
Leverandør: Roth Carl
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0261.1 0261.2 0261.3
ROTH0261.1EA 0 DKK
ROTH0261.1 ROTH0261.2 ROTH0261.3
Magnesiumsulfat
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
Smeltepunkt: 1127 °C
Massefylde: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011110
CAS-nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Index: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM