Magnesiumsulfat ≥95%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
25162.361EA
2150
DKK
25162.361
25162.465
Magnesiumsulfat ≥95%, TECHNICAL
Magnesium sulphate
Formel:
MgSO₄ Molekylvægt: 120.37 g/mol Smeltepunkt: 1127 °C Massefylde: 2.65 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011110 CAS-nummer: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 12,05731 |
|
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 95 % |