Magnesiumsulfat, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
MQ300
1.06067.1000
1.06067.9025
1.06067.1000EA
3190
DKK
1.06067.1000
1.06067.9025
Magnesiumsulfat, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Magnesium sulphate
Formel:
MgSO₄ Molekylvægt: 120.37 g/mol Smeltepunkt: 1127 Massefylde: 2.65 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011110 CAS-nummer: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 12,05731 |
|
Specifikationer Testresultater
Solubility | 300 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 120.37 g/mol |
Bulk Density | 600 kg/m3 |
Density | 2.66 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7.9 (50 g/l, H2O, 25 °C) |