Magnesiumsulfat, vandfri ≥98%
Leverandør: MP Biomedicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
0215013691
0215013690
ICNA0215013691EA
924
DKK
ICNA0215013691
ICNA0215013690
Magnesiumsulfat, vandfri ≥98%
Magnesium sulphate
Soluble in water.
Formel:
MgSO₄ Smeltepunkt: 1127 °C Massefylde: 2,65 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011110 CAS-nummer: 7487-88-9 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 12,05731 |